SAB4200871
Anti-Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A antibody, Mouse monoclonal
clone EXO-68, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
ETA, PE, Pseudomonas Exotoxin A
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Clone
EXO-68
Stato
liquid
Reattività contro le specie
Pseudomonas aeruginosa
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 2.5-5 μg/mL using Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa for coating.
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa.
Isotipo
IgM
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)