SAB4504671
Anti-phospho-DDR1 (pTyr513) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CAK, Anti-CD167, Anti-DDR, Anti-EDDR1, Anti-HGK2, Anti-MCK10, Anti-NEP, Anti-NTRK4, Anti-PTK3, Anti-RTK6, Anti-TRKE
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 101 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr513)
Informazioni sul gene
human ... DDR1(780)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 479-528
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1