SAB4200053
Anti-DNA polymerase δ p125 antibody, Rat monoclonal
clone PDG 5G1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-POLD1, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit 125kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p125 antibody produced in rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PDG 5G1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~125 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cells extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLD1(5424)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation