WH0057804M1
Monoclonal Anti-POLD4 antibody produced in mouse
clone 2B11, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-POLDS, Anti-p12, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLD4(57804)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGRKRLITDSYPVVKRREGPAGHSKGELAPELGL
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)