HPA003097
Anti-NF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-Merlin antibody produced in rabbit, Anti-Moesin-ezrin-radixin-like protein antibody produced in rabbit, Anti-Neurofibromin-2 antibody produced in rabbit, Anti-Schwannomerlin antibody produced in rabbit, Anti-Schwannomin antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Convalida avanzata
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Sequenza immunogenica
ERRAKQKLLEIATKPTYPPMNPIPAPLPPDIPSFNLIGDSLSFDFKDTDMKRLSMEIEKEKVEYMEKSKHLQEQLNELKTEIEALKLKERETALDILHNENSDRGGSSKHNTIKKLTLQSAKSRVA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NF2(4771)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)