SAB4200005
Anti-UVRAG antibody ,Mouse monoclonal
clone UVRAG-11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-DHTX, Anti-UV radiation resistance-associated gene protein, Anti-p63
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UVRAG-11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human G361 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol