MABF3095
Anti-Complement C5 Antibody, clone SIM 225-3.2.1
Sinonimo/i:
C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SIM 225-3.2.1, monoclonal
PM
observed mol wt ~188 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, guinea pig, porcine, goat, feline, canine, rabbit
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... C5(727)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with Human Complement C5 glycoprotein (non-reduced).
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected non-reduced Human Complement C5.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Western Blotting applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Flow Cytometry applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C5 in applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1