MABS460-I
Anti-FGF23 Antibody, clone 278-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
278-2, monoclonal
PM
calculated mol wt 27.95 kDa
observed mol wt ~37 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... fgf23> FGF23(8074)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FGF23 in Human brain tissue lysates.
Tested Applications:
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected Fibroblast growth factor 23 (FGF23) in one million Jurkat cells pretreated with Brefeldin A (1 μg/mL 4 h).
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1