MABF2060
Anti-IL13R alpha 1 Antibody, clone IG3
clone IG3, from mouse
Sinonimo/i:
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13RA1, Interleukin-13-binding protein, Novel cytokine receptor 4, NR4, CD213a1.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IG3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il13Ra1(16164)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Western Blotting applications (Haymaker, C.L., et. al. (2012). J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Immunoprecipitation applications (Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL13R alpha 1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash