SAB4200091
Anti-Raver1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~77 kDa
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of K562 cells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence