AB7144F
Anti-Fibrinogen Antibody, FITC conjugated
Chemicon®, from sheep
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FIBCD1(84929)
Specificità
LABELLING RATIO
Fluorescein:antibody molar ratio: 2.8 - 3.3
Absorbance ratio (A493/A276): 0.78 + 0.05
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
The final working dilution is dependent on the specific assay conditions. However, in fluorescence microscopy good results can be expected with dilutions in the following ranges:
1. Incident light excitation
Direct immunofluorescence: 1/10 - 1/80
Indirect immunofluorescence: 1/20 - 1/400
2. Transmitted light excitation
Direct immunofluorescence: 1/5 - 1/40
Indirect immunofluorescence: 1/10 - 1/80
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WARNING: This reagent contains 0.1% sodium azide as preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2