SAB1404271
Monoclonal Anti-PTCH antibody produced in mouse
clone 8E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BCNS, FLJ26746, FLJ42602, HPE7, NBCCS, PTC, PTC1, PTCH, PTCH11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTCH1(5727)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PKMWLHYFRDWLQGLQDAFDSDWETGKIMPNNYKNGSDDGVLAYKLLVQTGSRDKPIDISQLTKQRLVDADGIINPSAFYIYLTAWVSNDPVAYAASQAN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1