07-741
Anti-AS160 (Rab-GAP) Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Acrg embryonic lethality minimal region ortholog, Akt substrate of 160 kDa, TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein, TBC1 domain family, member
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
canine, human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1D4(210789)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected AS160 (Rab-GAP) in RIPA lysates from 3T3/L1 cells differentiated into adipocytes by MDI treatment. This lot also detects AS160 (Rab-GAP) in HEK293 lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
MDI-treated 3T3/L1 cell lysates.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1