Documenti fondamentali
06-944
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TPOR/c-Mpl
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-C-MPL, Anti-MPLV, Anti-THCYT2, Anti-THPOR, Anti-TPOR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPL(4352)
mouse ... Mpl(17480)
Specificità
Recettore per TPO/c-Mpl glicosilato e non glicosilato
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente agli amminoacidi 615-628 della recettore per la TPO (trombopoietina) umano (C-ANHSYLPLSYWQQP)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L'anticorpo anti-TPOR/c-Mpl è mirato alla proteina TPOR/c-Mpl e si utilizza nelle analisi di IP, WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting di cellule DAMI lisate in tampone per RIPA
Descrizione del bersaglio
68,5 kDa (calcolato)
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificato
Tris-glicina 0,1M, pH 7,4, NaCl 0,15M, azoturo di sodio allo 0,05% prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
A R Moliterno et al.
Blood, 94(8), 2555-2561 (1999-10-09)
Recently, we demonstrated a marked reduction in the expression of the thrombopoietin receptor, Mpl, in polycythemia vera (PV) platelets and megakaryocytes using an antiserum against the Mpl extracellular domain. To further examine this abnormality, we raised an antibody to the
Cédric Cleyrat et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 15(9), 961-982 (2014-06-17)
Myeloproliferative neoplasms (MPNs) are often characterized by JAK2 or calreticulin (CALR) mutations, indicating aberrant trafficking in pathogenesis. This study focuses on Mpl trafficking and Jak2 association using two model systems: human erythroleukemia cells (HEL; JAK2V617F) and K562 myeloid leukemia cells
Reiji Nozaki et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 43(6), 610-620 (2012-11-20)
Liver cirrhosis (LC) is the end stage of chronic liver disease. No definitive pharmacological treatment is currently available. We previously reported that thrombopoietin (TPO) promoted liver regeneration and improved liver cirrhosis by increasing platelet count. TPO is therefore considered to
Low or undetectable TPO receptor expression in malignant tissue and cell lines derived from breast, lung, and ovarian tumors.
Erickson-Miller, CL; Pillarisetti, K; Kirchner, J; Figueroa, DJ; Ottesen, L; Martin et al.
BMC Cancer null
Melanie Märklin et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(21), 12491-12503 (2020-09-22)
Thrombocyte formation from megakaryocyte and their progenitor cells is tightly regulated by thrombopoietin (TPO) and its receptor c-MPL, thereby maintaining physiological functionality and numbers of circulating platelets. In patients, dysfunction of this regulation could cause thrombocytopenia or myeloproliferative syndromes. Since