Key Documents
Z214396
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Etichetta
D
Giunto
bottom joint: ST/NS24/25
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 526317
D.I. filettatura
7.0 mm
Descrizione generale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Note legali
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)