SAB1400290
Monoclonal Anti-UBE2B antibody produced in mouse
clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-E2-17kDa, Anti-HHR6B, Anti-HR6B, Anti-RAD6B, Anti-UBC2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2B(7320)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YPNKPPTVRFLSKMFHPNVYADGSICLDILQNRWSPTYDVSSILTSIQSLLDEPNPNSPANSQAAQLYQENKREYEKRVSAIVEQSWNDS
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)