Key Documents
PRCYTOMAG-40K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per citochine di primati non umane MILLIPLEX®- Saggio immunologico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Luminex® non-human primate cytokine immunoassay, Millipore non-human primate cytokine panel, Monkey cytokine multiplex kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
nonhuman primates
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-101%
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema immunitario è una rete complessa organizzata di strutture e processi biologici che proteggono dalle malattie. Per esempio, citochine e chemochine mediano con precisione le interazioni tra cellule, regolando le risposte delle cellule immunitarie bersaglio. Queste risposte danno luogo all′infiammazione, in cui il sistema immunitario cerca di eliminare gli antigeni estranei e avviare il processo di guarigione. Di conseguenza, il processo infiammatorio svolge un ruolo protettivo fondamentale nell′immunità. Inoltre la ricerca su citochine e chemochine è essenziale per comprendere il sistema immunitario e la sua risposta multiforme alla maggior parte degli antigeni oltre che condizioni patologiche quali malattie autoimmuni, reazioni allergiche, sepsi e cancro.
Il gruppo di citochine/chemochine porcine MILLIPLEX® può essere usato per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di lisato e supernatante di coltura di tessuti/cellule porcini e in campioni di siero o di plasma: γββααα
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un formato per saggio immunologico con microsfere magnetiche per offrire un livello ideale di velocità e sensibilità che permette di quantificare simultaneamente molteplici analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere il prezioso volume dei campioni.
Tipo di gruppo: citochine/chemochine
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Reattività crociata
Il gruppo di saggi multiplex è stato testato con campioni derivati da più specie di primati
non umani; per i dettagli, vedere il protocollo.
Applicazioni
  • Analiti: γβαβαα
  • siero, plasma, supernatante di coltura tissutale/cellulare
  • Diluizione del campione raccomandata:
  • Overnight or one day. Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda l′incubazione nel corso della notte
  • Categoria di ricerca: Infiammazione & immunologia
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Confezionamento
Tutto il necessario in un unico kit.
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità delle singole citochine/chemochine, consultare il protocollo del kit.
Standard Curve Range: α
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1ra, IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, MCP-1, MIP-1α, MIP-1ß, TGF-α, VEGF
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Manutsanun Inthawong et al.
PLoS neglected tropical diseases, 16(8), e0010611-e0010611 (2022-08-05)
Scrub typhus is a vector-borne febrile illness caused by Orientia tsutsugamushi transmitted by the bite of Trombiculid mites. O. tsutsugamushi has a high genetic diversity and is increasingly recognized to have a wider global distribution than previously assumed. We evaluated
Olivier Demaria et al.
Cell reports. Medicine, 3(10), 100783-100783 (2022-10-20)
Harnessing innate immunity is emerging as a promising therapeutic approach in cancer. We report here the design of tetraspecific molecules engaging natural killer (NK) cell-activating receptors NKp46 and CD16a, the β-chain of the interleukin-2 receptor (IL-2R), and a tumor-associated antigen
Whitney A Nichols et al.
American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 74(6), 508-522 (2015-08-21)
HIV infection among women is frequently modeled in female rhesus macaques. Longitudinal studies on genital compartment and hormonal factors that can influence susceptibility to SIV infection are lacking in this animal model. Genital specimens and menstruation of indoor-housed female rhesus
Tianhong Xie et al.
Signal transduction and targeted therapy, 7(1), 61-61 (2022-02-27)
Variants are globally emerging very quickly following pandemic prototypic SARS-CoV-2. To evaluate the cross-protection of prototypic SARS-CoV-2 vaccine against its variants, we vaccinated rhesus monkeys with three doses of prototypic SARS-CoV-2 inactivated vaccine, followed by challenging with emerging SARS-CoV-2 variants
Johannes Lutz et al.
NPJ vaccines, 2, 29-29 (2017-12-22)
mRNA represents a promising new vaccine technology platform with high flexibility in regard to development and production. Here, we demonstrate that vaccines based on sequence optimized, chemically unmodified mRNA formulated in optimized lipid nanoparticles (LNPs) are highly immunogenic and well
Contenuto correlato
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.