Documenti fondamentali
MCYTOMAG-70K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per citochine/chemochine di topo MILLIPLEX® - Saggio immunologico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
L′identificazione di specifiche citochine coinvolte in una risposta infiammatoria o immunitaria potrebbe richiedere lo screening di gruppi di citochine, operazione che spesso necessita di un certo livello di automazione e/o di una resa elevata. Le microsfere possono facilitare il processo di automazione e screening a resa elevata grazie a funzioni quali il lavaggio walk-away. I vantaggi anche indipendentemente dall′automazione sono:
  • Opzioni più flessibili per piastre e lavapiastre
  • Migliori prestazioni con i campioni di siero o plasma torbidi
  • Risultati del saggio equivalenti a quelli delle microsfere non magnetiche
  • Il lavaggio automatizzato evita numerosi problemi associati al lavaggio con filtrazione a vuoto
Il gruppo di citochine/chemochine murine MILLIPLEX® consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico delle citochine, nonché sulla modulazione della loro espressione. Con la piattaforma Luminex® xMAP® in formato per microsfere si ottiene il vantaggio di una velocità e una sensibilità ideali, che consentono di effettuare simultaneamente il rilevamento molteplice quantitativo di dozzine di analiti con un notevole aumento della produttività.
Tipo di gruppo: citochine/chemochine
Applicazioni
  • Analiti: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF, eotassina/CCL11
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità delle singole citochine, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Dectin immunoadhesins and pneumocystis pneumonia.
Ricks, DM; Chen, K; Zheng, M; Steele, C; Kolls, JK
Infection and Immunity null
Integrated analysis of microRNAs and their disease related targets in the brain of mice infected with West Nile virus.
Kumar, M; Nerurkar, VR
Virology null
2,3,7,8-TCDD enhances the sensitivity of mice to concanavalin A immune-mediated liver injury.
Fullerton, AM; Roth, RA; Ganey, PE
Toxicology and Applied Pharmacology null
Seiko Toraya-Brown et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 10(6), 1273-1285 (2014-02-26)
Combinatorial use of iron oxide nanoparticles (IONPs) and an alternating magnetic field (AMF) can induce local hyperthermia in tumors in a controlled and uniform manner. Heating B16 primary tumors at 43°C for 30 min activated dendritic cells (DCs) and subsequently
Leslee Sprague et al.
Experimental cell research, 323(1), 7-27 (2014-02-27)
Dendritic cells (DCs) are immune cells found in the peripheral tissues where they sample the organism for infections or malignancies. There they take up antigens and migrate towards immunological organs to contact and activate T lymphocytes that specifically recognize the
Contenuto correlato
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.