Documenti fondamentali
PCYTMAG-23K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per citochine/chemochine porcine MILLIPLEX® - Saggio immunologico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
luminex porcine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex porcine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore porcine inflammation multiplex kit, porcine interleukin immunoassay panel
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
pig
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Simili agli umani per dimensioni cardiache, flusso ematico, cute, enzimi epatici e riparazione ossea, i modelli porcini hanno sostituito molti modelli canini e di primati non umani in numerose aree di ricerca per esempio cardiovascolare, tossicologica, farmacologica, sull′invecchiamento e sull′osso. I “mini pig”, allevati perché mantengano funzione e dimensione del cuore simili a quelle umane ma che invecchino senza diventare troppo grandi, da molto tempo vengono usati per studi preclinici o multigenerazionali che possono essere effettuati in un periodo di tempo relativamente breve.
Il gruppo di citochine/chemochine porcine MILLIPLEX® può essere usato per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di lisato e supernatante di coltura di tessuti/cellule porcini e in campioni di siero o di plasma: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 e TNFα. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato, due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: citochine/chemochine
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
  • Analiti: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
  • Tipo di campione raccomandato: siero, plasma oppure supernatanti o lisato di colture cellulari/tissutali
  • Diluizione del campione raccomandata: 25 μL per pozzetto di siero o plasma non diluito; i campioni di colture cellulari/tissutali possono richiedere la diluizione in un terreno di controllo appropriato.
  • NOTA: Per i campioni con un contenuto estremamente elevato di lipidi possono essere necessarie una centrifugazione e un′attenzione aggiuntiva.
  • Tempo di esecuzione del saggio: tutta la notte (16-18 ore) at 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca: infiammazione & e immunologia
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità dei singoli biomarcatori, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
David S Gardner et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 310(4), F259-F271 (2015-11-27)
Acute kidney injury (AKI) is a common and serious condition with no specific treatment. An episode of AKI may affect organs distant from the kidney, further increasing the morbidity associated with AKI. The mechanism of organ cross talk after AKI
Ruipeng Zhao et al.
International immunopharmacology, 99, 107905-107905 (2021-07-10)
To determine whether idealized anterior cruciate ligament reconstruction (IACL-R) restores normal gait features, and whether inflammatory factors are involved in the pathogenesisof post-traumatic osteoarthritis (PTOA). Fourteen mature female minipigs were allocated to a sham group (n = 7) or an IACL-R group
Azita Mellati et al.
Frontiers in immunology, 13, 850271-850271 (2022-06-21)
Ischaemia-reperfusion injury (IRI) is an inevitable process in transplantation and results in inflammation and immune system activation. Alpha-1 antitrypsin (AAT) has anti-inflammatory properties. Normothermic machine perfusion (NMP) can be used to deliver therapies and may help in assessing the effects
Turun Song et al.
American journal of translational research, 13(8), 8965-8976 (2021-09-21)
Dyslipidemia aggravates kidney injury distal to atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS). Besides dyslipidemia, metabolic syndrome (MetS) also involves development of obesity and insulin-resistance (IR). We hypothesized that concurrent obesity and IR magnify swine stenotic-kidney damage beyond dyslipidemia. Pigs with unilateral
Victoria J Vieira-Potter et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 23(12), 2421-2429 (2015-11-03)
The Ossabaw pig is emerging as an attractive model of human cardiometabolic disease because of its size and susceptibility to atherosclerosis, among other characteristics. The relationship between adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in this model was investigated here. Young
Contenuto correlato
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.