SAB1401093
Anti-CSN1S1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CASA, CSN1, MGC149368
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSN1S1(1446)
Immunogeno
Sequence
MRLLILTCLVAVALARPKLPLRYPERLQNPSESSEPIPLESREEYMNGMNRQRNILREKQTDEIKDTRNESTQNCVVAEPEKMESSISSSSEEMSLSKCAEQFCRLNEYNQLQLQAAHAQEQIRRMNENSHVQVPFQQLNQLAAYPYAVWYYPQIMQYVPFPPFSDISNPTAHENYEKNNVMLQW