P6246
Anti-PABP antibody, Mouse monoclonal
clone 10E10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Poly(A)-Binding Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10E10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~69 kDa
Reattività contro le specie
hamster, canine, bovine, Xenopus, human, monkey
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extracts of HEK 293T cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PABPC1(26986)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Immunoblotting
- Immunostaining
- Immunoprecipitation
- Enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- Immunocytochemistry