S8627
Sulfacetamide
≥98.0%
Sinonimo/i:
N-(4-Aminobenzenesulfonyl)acetamide, N-(4-Aminophenylsulfonyl)acetamide, N1-Acetylsulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Stringa SMILE
CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?