R8279
RG108
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-Phthalyl-L-tryptophan
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -250 to -310°, c = 0.5 in methanol
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N3C(=O)C4=CCCC=C4C3=O
InChI
1S/C19H16N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h3-8,10,16,20H,1-2,9H2,(H,24,25)/t16-/m0/s1
LMAZUAXDZRILNJ-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in reprogramming and increasing cell plasticity of primary multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC)
- as an inhibitor of DNA methyltransferase (DNMTi) in human retinal pigment epithelial ARPE-19 cells
- as a DNA methyltransferase inhibitor in C33A2 cells to test its effect on papillomavirus late gene expression (HPV16)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3