R4903
Anti-hnRNP-L antibody, Mouse monoclonal
clone 4D11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-L
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~68 kDa
Reattività contro le specie
bovine, newt, chicken, human, monkey, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of MDBK cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPL(3191)
mouse ... Hnrnpl(15388)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)