Documenti fondamentali
P-174
Supelco
1CP-LSD (1-Cyclopropionyl lysergic acid diethylamide) solution
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29N3O2
Peso molecolare:
391.51
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (Acetonitrile with 0.1% BHT)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Descrizione generale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20207
12009401004027269907396
12009405004027269907419
12009450004027269907426
12009501004027269907440
12009505004027269907457
EP0030048130-100EA4022536201870
12009400104027269907389
12009500104027269907433
12009550004027269907464
61354-500G4061832700038
IPVH000054054839329777
IPVH078504053252675676
IPVH091204053252625640
IPVH304F04053252471339
NWKITIP
IPVH151504053252338045
54809
54809-1EA
GE17-5171-01
P2938-1ROL4061835573844
8166544061833371329
11968101004027269263379
11968110004027269263348
11968190254054839198687