Documenti fondamentali
SAB5701816
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MYL9-T18/S19 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.65 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr18/pSer19)
Informazioni sul gene
human ... MYL9(10398)
Descrizione generale
Myosin, a structural component of muscle, consists of two heavy chains and four light chains. The protein encoded by this gene is a myosin light chain that may regulate muscle contraction by modulating the ATPase activity of myosin heads. The encoded protein binds calcium and is activated by myosin light chain kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around of human Phospho-MYL9-T18/S19 .
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)