R9778
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 4B10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32-35 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, canine
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPA1(3178)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?