SAB1404212
Monoclonal Anti-PKM2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CTHBP, MGC3932, OIP3, PK3, PKM, TCB, THBP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.67 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKM2(5315)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RSAHQVARYRPRAPIIAVTRNPQTARQAHLYRGIFPVLCKDPVQEAWAEDVDLRVNFAMNVGKARGFFKKGDVVIVLTGWRPGSGFTNTMRVVPVP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1