R3653
Anti-Radixin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DFNB24
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract (250 μg) of rat liver
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured mouse NIH3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RDX(5962)
mouse ... Rdx(19684)
rat ... Rdx(315655)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining of cultured cells
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)