Documenti fondamentali
R1401
Sigma-Aldrich
Reversin 205
≥98% (HPLC), film
Sinonimo/i:
[Boc-Glu(Obzl)]2-Lys-Ome
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H58N4O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
798.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161501
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
film
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
colorless
Punto di fusione
101-102 °C
Solubilità
DMSO or ethanol: soluble (Insoluble in water)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C41H58N4O12/c1-40(2,3)56-38(51)44-30(21-23-33(46)54-26-28-16-10-8-11-17-28)35(48)42-25-15-14-20-32(37(50)53-7)43-36(49)31(45-39(52)57-41(4,5)6)22-24-34(47)55-27-29-18-12-9-13-19-29/h8-13,16-19,30-32H,14-15,20-27H2,1-7H3,(H,42,48)(H,43,49)(H,44,51)(H,45,52)/t30-,31-,32-/m0/s1
BRVAQYBFHAIYLQ-CPCREDONSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... GRIN2B(14812)
rat ... GRIN2B(24410)
Descrizione generale
Reversin 205 is a hydrophobic peptide.
Applicazioni
Reversin 205 has been used to determine the activity of P-glycoprotein in human retinal pigment epithelium.
Azioni biochim/fisiol
Peptide chemosensitizer, inhibitor of P-glycoprotein.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Interaction of the P-glycoprotein multidrug transporter (MDR1) with high affinity peptide chemosensitizers in isolated membranes, reconstituted systems, and intact cells.
Sharom FJ
Biochemical Pharmacology, 58(4), 571-586 (1999)
P-glycoprotein expression in human retinal pigment epithelium
Brian G
Molecular Vision, 8 (2002)
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.