R1276
Reversin 121
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Boc-Asp(Obzl)-Lys(Z)-OtBu
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
200 °C
Solubilità
DMSO or ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C34H47N3O9/c1-33(2,3)45-30(40)26(19-13-14-20-35-31(41)44-23-25-17-11-8-12-18-25)36-29(39)27(37-32(42)46-34(4,5)6)21-28(38)43-22-24-15-9-7-10-16-24/h7-12,15-18,26-27H,13-14,19-23H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,39)(H,37,42)/t26-,27-/m0/s1
SVNKEDMVAQBLLN-SVBPBHIXSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... GRIN2A(14811)
rat ... GRIN2A(24409)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Drug Transport
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.