Documenti fondamentali
SML1144
Sigma-Aldrich
Noopept
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2-Phenylacetyl)-L-prolyl-glycine ethyl ester, GVS 111, N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, SGS 111
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -115 to -125°, c = 0.5 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CC1=CC=CC=C1)N2CCC[C@H]2C(NCC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems.
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems. Noopept modulates a variety of physiological functions including cognition and anxiety. Noopept significantly weakens streptozotocin-Induced diabetes in rats.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)