P5295
Piracetam
Sinonimo/i:
2-(2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
NC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?