R1281
ROCK1 (17-535), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
P160ROCK, ROCK-I, ROKbeta
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
49-67 nmol/min·mg
PM
~85 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ROCK1(6093)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1