555550
Rho Kinase Inhibitor
The Rho kinase inhibitor, CAS 872543-07-6, is a cell-permeable, highly specific, reversible, potent, and ATP-competitive inhibitor of Rho-associated kinase (ROCK; Ki = 1.6 nM).
Sinonimo/i:
Rho Kinase Inhibitor, H-1152, H-1152P, (S)-(+)-2-Methyl-1-[(4-methyl-5-isoquinolinyl)sulfonyl]homopiperazine, 2HCl, ROCK Inhibitor, Dimethylfasudil (diMF, H-1152P)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 5 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N3[C@H](CNCCC3)C)c1c2c(cncc2C)ccc1.Cl.Cl
InChI
1S/C16H21N3O2S.2ClH/c1-12-9-18-11-14-5-3-6-15(16(12)14)22(20,21)19-8-4-7-17-10-13(19)2;;/h3,5-6,9,11,13,17H,4,7-8,10H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1
BFOPDSJOLUQULZ-GXKRWWSZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ROCK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ikenoya, M., et al. 2002. J. Neurochem.81, 9.
Sasaki, Y., et al. 2002. Pharmacol. Ther.93, 225.
WGK 1