Q3251
Quinacrine dihydrochloride
≥90% (TLC), powder, MAO-A/B inhibitor
Sinonimo/i:
6-Chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxyacridine dihydrochloride, Atebrin dihydrochloride, Mepacrine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Quinacrine dihydrochloride, ≥90%
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥90%
Stato
powder
Punto di fusione
257 °C
Solubilità
H2O: soluble, clear to hazy
Ideatore
Bayer
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Descrizione generale
Applicazioni
- in its uptake and accumulation studies in mouse lung slices using fluorescence microscope
- in the staining of ATP vesicles in mesenchymal stem cells (MSCs)
- in uptake-release assay for characterization of dense granule functionality of platelets
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?