Documenti fondamentali
P6557
Sigma-Aldrich
Carestream® Processing chemicals
About This Item
Codice UNSPSC:
45141500
NACRES:
NB.35
Stato
solid
Ricostituzione
Packet of powder to make the indicated volume.
Note legali
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katlijn Vints et al.
Scientific reports, 9(1), 130-130 (2019-01-16)
Analysis of neuronal arborization and connections is a powerful tool in fundamental and clinical neuroscience. Changes in neuronal morphology are central to brain development and plasticity and are associated with numerous diseases. Golgi staining is a classical technique based on
Provas Das et al.
Scientific reports, 5, 10395-10395 (2015-05-21)
Enveloped viruses enter host cells through membrane fusion and the cells in turn alter their shape to accommodate components of the virus. However, the role of nonmuscle myosin II of the actomyosin complex of host cells in membrane fusion is