Documenti fondamentali
MTCA8813
MTC Bio Blu-Lite UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Sinonimo/i:
blotting film, western imaging film
About This Item
Codice UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.15
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio A8813
Largh. × lungh.
5 in. × 7 in.
Descrizione generale
Blu-Lite UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Caratteristiche e vantaggi
  • Medium/dark blue base
  • Ideal for chemiluminescence
  • Ultra-high contrast
  • Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
Note legali
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCA8813-100EA4065271079007