GE10600009
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Nitrocellulose membranes, Western blot membranes
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600009
Largh. × lungh. rotolo
200 mm × 4 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Membrana per blotting in nitrocellulosa, fornisce eccellenti livelli di sensibilità e risoluzione con basso rumore di fondo nelle applicazioni di Western blotting con rilevamento fluorescente.
Applicazioni
La membrana per Western blotting Amersham™ Protran® Premium, in nitrocellulosa può essere usata in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- The membrane is suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing due to its low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths
- Provides high binding capacity (173 - 203 μg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000)
- Decreases the risk of "blow-through"
- Precut sizes are available for laboratory application
- Offers excellent sensitivity, resolution, and low background especially when used with the fluorescence Amersham ECL plex Western blotting detection system
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600009 | 4061834082217 |