GE10600000
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® per metodica Western blot
pore size 0.1 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Nitrocellulose membrane
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600000
Largh. × lungh. rotolo
300 mm × 4 m
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Low background and excellent signal-to-noise ratios.
- Compatible with a variety of labeling and detection systems.
- High binding capacity of small proteins (< Mr 10 000) reduces risk of "blow-through".
- Proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins.
- Available in popular precut sizes for laboratory application.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.