GERPN82D
Hybond® ECL™ nitrocellulose membranes
diam. 82 mm, disks nitrocellulose, pack of 50 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
disks nitrocellulose
nitrocellulose
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN82D
Diametro
82 mm
Colore
White
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Hybond ECL gives excellent sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems (radioactive, nonradioactive, and chromogenic), especially when used with ECL Western blotting system, Amersham ECL Prime, Amersham ECL Select, and ECL Plex Western blotting detection system.
Special packaging features include interleaf on both sides of the membrane and an air-tight resealable aluminum bag with label space for marking the "opened on" date.
Caratteristiche e vantaggi
- 0.45 µm pore size.Special packaging features enhance membrane performance in terms of handling and consistency of results.Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane validated for use with all ECL Western blotting systems and for all protein blotting applications.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protocolli
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.