WHA10400012
Whatman® nitrocellulose filter discs 12 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z696919, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 12 μm, diam. 47 mm, pack of 100 ea
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10400012
Whatman Article No. 28414920 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
12 μm
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)