GE10600001
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, 0.2 NC nitrocellulose membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600001
Largh. × lungh. rotolo
300 mm × 4 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Le membrane per Western blotting Protran® Amersham in nitrocellulosa con pori di 0,2 μm offrono uno basso background e un eccellente rapporto segnale-rumore.
Applicazioni
Le membrane per Western blotting Amersham™ Protran® sono disponibili per l′uso nelle seguenti applicazioni:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Offrono eccellenti rapporti segnale-rumore, senza richiedere di condizioni di lavaggio troppo stringenti.
- Compatibili con vari sistemi di marcatura e rilevamento usati in Western blot
- Ridotto rischio di "blow-through” (passaggio attraverso la membrana) grazie all'elevata capacità di legame per proteine di piccole dimensioni (<Mr 20 000)
- Progettate per rilevazione in chemiluminescenza e fluorescenza.
- Una volta legate alla membrana di trasferimento le proteine si conservano a lungo
- Disponibili in formati pre-tagliati per applicazioni di Western blot.
- Forniscono sensibilità e risoluzione eccellenti e un ridotto background, in particolare se utilizzate con i reagenti per la rivelazione in western blotting Amersham™ ECL™, Amersham™ ECL™ prime, o Amersham™ ECL™ select
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600001 | 4061834082132 |