P5381
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bakers yeast
Livello qualitativo
Tipo
Type III
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥400 units/mg protein (biuret)
PM
tetramer 119,500 Da±600
Concentrazione
≥3 mg/mL protein Biuret
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
yeast ... PGI1(852495)
Descrizione generale
Phosphoglucose Isomerase ubiquitous multifunctional cytosolic protein. This dimeric protein has a molecular weight of approximately 119,500 ± 600 and is composed of four subunits that are nearly identical.
Applicazioni
- to convert fructose-6-phosphate to glucose-6-phosphate during the enzymatic measurement of serum mannose levels.
- as one of the enzymes in the series of four enzyme-coupled reactions to measure phosphomannomutase (PMM) activity.
- to convert fructose to glucose while evaluating fructose content in kudzu roots.
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions