Documenti fondamentali
P3880
Sigma-Aldrich
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
Sinonimo/i:
Protamine Chloride
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Origine biologica
fish (salmon)
Livello qualitativo
Tipo
Grade V
Stato
solid
Impurezze
Histone, free (Millon test)
Solubilità
H2O: soluble, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)