Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
C1254
Sigma-Aldrich
Colato di Sodio
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido 3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-oico, Acido colalico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.55 (anhydrous basis)
Beilstein:
3582354
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
bovine and/or ovine bile
Descrizione
anionic
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
PM
micellar avg mol wt 900-1300
Numero d'aggregazione
2-3
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
Stringa SMILE
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Descrizione generale
Il colato di sodio idrato, un detergente anionico non denaturante, gioca un ruolo cruciale nella ricerca biochimica, in particolar modo nella solubilizzazione delle proteine e nella permeabilizzazione delle membrane, al punto da risultare indispensabile per l′estrazione e la purificazione delle proteine, soprattutto quando si ha a che fare con le proteine di membrana e i complessi proteici. Derivato dall′acido colico, un importante acido biliare umano, il colato di sodio idrato è caratterizzato da una spiccata idrosolubilità e da numerose applicazioni, tra cui anche lo studio degli effetti di diverse sostanze sulle colture cellulari: perciò si qualifica come uno strumento versatile al servizio della ricerca di laboratorio.
Applicazioni
Il glicocolato di soda è stato impiegato in uno studio per determinare gli acidi biliari totali nel siero con un metodo fluorimetrico ed enzimatico. È stata usata anche in uno studio per investigare vescicole elastiche deformabili, transfersomi per la somministrazione transcutanea di farmaci.
Azioni biochim/fisiol
Sale biliare
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per il western blotting
  • Ideale per la purificazione di DNA ed RNA
  • Prodotto di purezza elevata per applicazioni di ricerca
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Kevin B Ita et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 59(9), 1215-1222 (2007-09-22)
The effect of phospholipid formulation and choice of surfactant on skin permeation of selected hydrophilic drugs from elastic liposomes across human epidermal membrane has been studied. Sodium cholate and various concentrations of phosphatidylcholine were used for the preparation of liposomes
Transfersomes for transdermal drug delivery
Benson, H.
Expert Opinion on Drug Delivery, 3, 727-727 (2005)
Yan Qiao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(17), 11090-11097 (2011-07-19)
We report a facile method to synthesize water-soluble gold nanoparticles (AuNPs) using a biosurfactant sodium cholate as reducing reagents and protective groups in aqueous solution at ambient temperature. The diameters (13-70 nm) of uniform AuNPs can be readily adjusted by
Li Lei et al.
Current protocols in protein science, 84, 29-29 (2016-04-03)
Fish and human cytochrome P450 (P450) 17A1 catalyze both steroid 17α-hydroxylation and 17α,20-lyase reactions. Fish P450 17A2 catalyzes only 17α-hydroxylation. Both enzymes are microsomal-type P450s, integral membrane proteins that bind to the membrane through their N-terminal hydrophobic segment, the signal
Ching-Wei Lin et al.
Nature communications, 10(1), 2874-2874 (2019-06-30)
Covalent doping of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) can modify their optical properties, enabling applications as single-photon emitters and bio-imaging agents. We report here a simple, quick, and controllable method for preparing oxygen-doped SWCNTs with desirable emission spectra. Aqueous nanotube dispersions
Articoli
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.