P3351
Protein L–Agarose from Peptostreptococcus magnus
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Matrice
6% beaded agarose supplied as 50% slurry
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
amino
Capacità
3-10 mg/mL binding capacity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To determine the molecular weights of protein antigens, to study protein/protein interactions, to determine specific enzymatic activity, to monitor protein post-translational modifications and to determine the presence and quantity of proteins.