Documenti fondamentali
GE17-0618-01
Protein G Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-0618-01, pack of 5 mL
Sinonimo/i:
Fast Flow resin, Antibody purification resin, IgG purification resin
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Confezionamento
pack of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0618-01
Condizioni di stoccaggio
(20% Ehtanol)
Matrice
4% cross-linked agarose
Diametro medio
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-10
Intervallo di esercizio
3-9
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Protein G Sepharose 4 Fast Flow è una proteina G ricombinante accoppiata a Sepharose 4 Fast Flow.
Protein G Sepharose 4 Fast Flow contiene una proteina G ricombinante immobilizzata con il metodo del bromuro di cianogeno (CNBr) per ottenere Sepharose 4 Fast Flow. La proteina G mostra specificità di legame che integrano i terreni con proteina A e si lega alla regione Fc dell′IgG di una serie di specie di mammiferi. Protein G Sepharose 4 Fast Flow può essere usato per isolare e purificare classi, sottoclassi e frammenti di immunoglobuline da qualsiasi liquido biologico o terreno di coltura cellulare.
Facendo parte del gruppo di terreni BioProcess, Protein G Sepharose 4 Fast Flow risponde alle necessità industriali assicurando la fornitura e offrendo un esaustivo supporto tecnico e normativo.
Caratteristiche e vantaggi
  • Specificità di legame che integrano i terreni con proteina A.
  • Lega un′ampia gamma di specie e sottoclassi di IgG.
  • L′attacco su più punti riduce al minimo la perdita del ligando.
  • Usato in una serie di applicazioni di ricerca.
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
Sepharose is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ting-Ting Du et al.
Nature communications, 10(1), 1117-1117 (2019-03-10)
Sensory hair cells, the mechanoreceptors of the auditory and vestibular systems, harbor two specialized elaborations of the apical surface, the hair bundle and the cuticular plate. In contrast to the extensively studied mechanosensory hair bundle, the cuticular plate is not
Hao Zheng et al.
Redox biology, 48, 102175-102175 (2021-11-05)
Ferroptosis is a form of regulated cell necrosis, as a consequence of Fe(II)-dependent lipid peroxidation. Although ferroptosis has been linked to cancer cell death, neurodegeneration and reperfusion injury, physiological roles of ferroptosis have not been elucidated to date mostly due
Gerasimos Anagnostopoulos et al.
Cell death & disease, 13(4), 356-356 (2022-04-20)
Acyl-coenzyme-A-binding protein (ACBP), also known as a diazepam-binding inhibitor (DBI), is a potent stimulator of appetite and lipogenesis. Bioinformatic analyses combined with systematic screens revealed that peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) is the transcription factor that best explains the ACBP/DBI
Alfred Kihoon Lee et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-01-26)
Amyloid-β oligomers (AβOs), toxic peptide aggregates found in Alzheimer's disease, cause synapse pathology. AβOs interact with neurexins (NRXs), key synaptic organizers, and this interaction dampens normal trafficking and function of NRXs. Axonal trafficking of NRX is in part regulated by
Nezha S Benabdallah et al.
Molecular cell, 76(3), 473-484 (2019-09-09)
Enhancers can regulate the promoters of their target genes over very large genomic distances. It is widely assumed that mechanisms of enhancer action involve the reorganization of three-dimensional chromatin architecture, but this is poorly understood. The predominant model involves physical
Articoli
This page shows a comparison of the relative binding strengths of protein G and protein A to different immunoglobulins.
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Vedi tutto
Protocolli
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.
Contenuto correlato
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.