P0515
Phospholipase D from Arachis hypogaea (peanut)
Type II, lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Sinonimo/i:
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Arachis hypogaea
Livello qualitativo
Tipo
Type II
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥60 units/mg protein
Composizione
Protein, ~30%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3