525200-M
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus
Sinonimo/i:
Phospholipase D, Streptomyces chromofuscus, PLD
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥50 units/mg dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
brownish
Solubilità
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% BSA, and 0.1% (w/v) TRITON™ X-100: 1 mg/mL
Attività estranea
Aatalase, glucose oxidase, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Natarajan, V., and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med. 121, 337.
Yamamoto, I., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1145, 293.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3